missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1-P24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
| Antigen | HIV-1-P24 |
|---|---|
| Konzentration | 450 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30234159
|
Proteintech
30168-1-AP-20UL |
20 μL |
135.62 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30235624
|
Proteintech
30168-1-AP-150UL |
150 μL |
383.48 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The HIV-1-P24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of hiv-1 HIV-1-P24. This antibody recognizes recombinant protein antigen. The HIV-1-P24 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| HIV-1-P24 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Recombinant Protein | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 450 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 155030 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts