Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ AVB
Capto™ AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production
1889.00 CHF - 1942.00 CHF
Spécification
Höhe (metrisch) | 2,5 cm |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei 4 – 8 °C lagern |
Säulentyp | Affinity Column |
Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
dimMatrix | Capto AVB |
Code produit | Marque | Fassungsvermögen | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fassungsvermögen | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16227791
|
Cytiva
17372211 |
1 ml |
1942.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16237791
|
Cytiva
17372212 |
5 ml |
1889.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
- Prepacked HiTrap™ columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High selectivity and excellent scalability
- The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and increases productivity
Spécification
2,5 cm | |
Affinity Column | |
Capto AVB |
Bei 4 – 8 °C lagern | |
Umgebungstemperatur |