Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ AVB
Capto™ AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production
1889.00 CHF - 1942.00 CHF
Spécification
Höhe (metrisch) 2,5 cm
Inhalt und Lagerung Bei 4 – 8 °C lagern
Säulentyp Affinity Column
Versandbedingung Umgebungstemperatur
dimMatrix Capto AVB
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Fassungsvermögen Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Fassungsvermögen Prix Quantité et disponibilité  
16227791
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
17372211
1 ml
1942.00 CHF
5 Stück
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
16237791
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Cytiva
17372212
5 ml
1889.00 CHF
1 Stück
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Ajouter au panier
Description
Description
  • Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
  • Prepacked HiTrap™ columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
  • High selectivity and excellent scalability
  • The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and increases productivity
Spécification
Spécification
2,5 cm
Affinity Column
Capto AVB
Bei 4 – 8 °C lagern
Umgebungstemperatur
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats