Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ AVB
Artikelnummer. 16227791 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16227791
Marke: Cytiva 17372211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Capto™ AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production
  • Effiziente Aufreinigung von AAV mehrerer Unterklassen durch Affinitätschromatographie
  • Vorgepackte HiTrap™ Säulen für einfaches Screening und bequeme Prozessentwicklung sowie für die Reinigung im kleinen Rahmen
  • Hohe Selektivität und ausgezeichnete Skalierbarkeit
  • Die Möglichkeit des Betriebs mit höheren Durchflussraten und Betthöhen erhöht die Flexibilität bei der Prozessgestaltung und die Produktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,7 cm
Menge 5/Packung
Höhe (metrisch) 2,5 cm
Flussrate <4 ml/min (Max.)
Inhalt und Lagerung Bei 4 – 8 °C lagern
Fassungsvermögen 1 ml
Säulentyp Affinitätssäule
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfaches Screening, bequeme Prozessentwicklung und Reinigung im kleinen Rahmen
Matrix Capto AVB
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap 5x1ml Capto AVB
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.