missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H3 Antibody (1B1B2), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18078473 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18078473 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18078473 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259277

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Histone H3 Monoclonal specifically detects Histone H3 in Human, Mouse, Plant samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone H3
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B1B2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1 ug
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783
Gensymbole H3C14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The exact sequence of the immunogen to this Histone H3 antibody (1B1B2) is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 15 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126961
Zielspezies Human, Mouse, Plant
Inhalt und Lagerung Store at -20C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.