Learn More
Histone H2B, ubiquitylated Lys123 Antibody (1B3F12/A9), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18648947 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18648947 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18648947 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254770H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 CHF
    623.70 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 36.30 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mouse Monoclonal Antibody
Histone H2B Monoclonal antibody specifically detects Histone H2B in Human, S. pombe, Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Histone H2B
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon 1B3F12/A9
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Ub-polypeptide antigen based on amino acids 115 - 130 of yeast Histone H2B
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 440689
Zielspezies Human, S. pombe, Yeast
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1