missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2A.Z, ac Lys4 Antibody (RM221), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30024357 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30024357 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30024357 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP326025AF647

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H2A.Z Monoclonal antibody specifically detects Histone H2A.Z in Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone H2A.Z
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
Klassifikation Monoclonal
Klon RM221
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias H2A histone family, member Z, H2A.z, H2A/z, H2AZ histone, H2AZMGC117173, histone H2A.Z
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen An acetyl-peptide corresponding to Histone H2A.Z [ac Lys4]
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3015
Zielspezies Vertebrates
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.