Learn More
Histone H1 Rabbit, Clone: HH1/1784R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 3005-RBM4-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970158
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Spezifikation
Histone H1
Nuclear
HH1/1784R
Unconjugated
NP_005309
Rabbit
∽30kDa
Protein A/G Purified
RUO
3005
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
H1
Recombinant full-length human Histone H1 protein
HeLa, A-431, LNCap or Jurkat cells. Breast carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Histone H1 Rabbit, Clone: HH1/1784R, enQuireBio™ > 100 μg