Learn More
Histone H1 Rabbit, Clone: HH1/1784R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen | Histone H1 |
---|---|
Klon | HH1/1784R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15960158
|
EnquireBio
3005-RBM4-P0 |
20 μg | |||||||
15970158
|
EnquireBio
3005-RBM4-P1 |
100 μg |
523.00 CHF 449.92 CHF / 100 Mikrogramm Sparen 73.08 CHF 13% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
Histone H1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
3005 | |
Recombinant full-length human Histone H1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
∽30kDa |
HH1/1784R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_005309 | |
H1 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HeLa, A-431, LNCap or Jurkat cells. Breast carcinoma. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Histone H1 Rabbit, Clone: HH1/1784R, enQuireBio™