missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone Deacetylase 4/HDAC4 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30629244 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30629244 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30629244 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF6205JF525

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Histone Deacetylase 4/HDAC4 Polyclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 4/HDAC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone Deacetylase 4/HDAC4
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HA6116, HD4EC 3.5.1.98, HDAC-A, HDACABDMR, histone deacetylase 4, histone deacetylase A, KIAA0288AHO3
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Histone Deacetylase 4/HDAC4, Met1-Gln68, Accession # P56524
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9759
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.