Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human HINT2. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GVTDGNEVAKAQQATPGGAAPTIFSRILDKSLPADILYEDQQCLVFRDVAPQ The HINT2 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The HINT2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 84681 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | HINT2 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | EC 3.-, HINT-2, HINT-3, histidine triad nucleotide binding protein 2, histidine triad nucleotide-binding protein 2, mitochondrial, HIT-17, HIT-17kDa, PKCI-1-related HIT protein, protein kinase C inhibitor-2 |
| Gensymbol | HINT2 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.