Learn More
Brady™ Äußerst reißfeste Einsteckschilder/Anhänger aus Polypropylen
Kennzeichnen Sie Blenden an Anschlüssen und Patch-Panels mit Einsteckschildern aus äußerst reißfestem B-412 Polypropylen. Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
73.97 CHF - 75.37 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV |
---|---|
Klebstofftyp | Non-adhesive |
Farbe | Black on White |
Ausführung | Matte |
Format | Continuous |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17911960
|
Brady™
170725 |
20 ft. x 0.375 in. |
73.97 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17970750
|
Brady™
170724 |
20 ft. x 0.475 in. |
75.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17931940
|
Brady™
170726 |
20 ft. x 0.625 in. |
75.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Speziell entwickelt - zur einfachen Kennzeichnung von Anschlüssen, Buchsen und Blenden vorgesehen
- Beständig - reißfest und widerstandsfähig gegen Kraftstoffe, Öle, Chemikalien und extreme Temperaturen
- Nicht klebend - lässt sich einfach anbringen, entfernen und neu positionieren
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2005/618/EG MCV
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV | |
Black on White | |
Continuous | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Cartridge | |
0.008 in. |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
20 ft. |