Learn More
Brady™ Äußerst reißfeste Einsteckschilder/Anhänger aus Polypropylen
Kennzeichnen Sie Blenden an Anschlüssen und Patch-Panels mit Einsteckschildern aus äußerst reißfestem B-412 Polypropylen. Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170726
Additional Details : Gewicht : 0.13600kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt - zur einfachen Kennzeichnung von Anschlüssen, Buchsen und Blenden vorgesehen
- Beständig - reißfest und widerstandsfähig gegen Kraftstoffe, Öle, Chemikalien und extreme Temperaturen
- Nicht klebend - lässt sich einfach anbringen, entfernen und neu positionieren
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2005/618/EG MCV
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV | |
Black on White | |
Continuous | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Cartridge | |
0.008 in. | |
20 ft. | |
1.6 cm |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40°F to +212°F | |
20 ft. x 0.625 in. | |
0.625 in. |