Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
Marke: Nabertherm™ LC084H5ON8
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C.
- Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
- Einfacher Austausch der Heizstäbe
- Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Gehäuse C550 | |
Bis zu 1500 °C | |
SiC Stabheizung | |
625 x 490 x 540 mm |
8 L | |
Ofen | |
290 x 170 x 170 mm | |
40 kg |