Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Artikelnummer. p-7236258 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
3 L
8 l
8 L
16 l
Temperatur (metrisch):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17387919
Marke: Nabertherm™ LC034H4ON5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
  • Höchsttemperatur:1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C.
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse C550
Kapazität (metrisch) 3 L
Temperatur (metrisch) 1400 °C
Typ Ofen
Enthält SiC Stabheizung
Abmessungen (T x B x H) innen 210 x 120 x 120 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 545 x 415 x 490 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg