Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit SiC-Stab-Heizung
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
Marke:  Nabertherm™ LC084H4ON8
Additional Details : Gewicht : 58.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17347929
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1400 °C, 1500 °C oder 1600 °C.
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse C550
Bis zu 1400 °C
SiC Stabheizung
625 x 490 x 540 mm
8 L
Ofen
290 x 170 x 170 mm
40 kg