Learn More
Cytiva Hochreine rNTP-Lösungen
Zur Verwendung bei der In-vitro-Transkription oder für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. Cytiva Lifescience™ hochreine rNTP-Lösungen bieten benutzerfreundliche, zeitsparende Lösungen.
109.00 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
Beschreibung | Benutzerfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. |
pH | 7,5 |
Konzentration | 100 mM |
Reinheit | ≥ 98 % Triphosphat |
Produktcode | Marke | Format | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10136184
|
Cytiva
27-2066-01 |
Flüssig | CTP, 100 mM-Lösung | 25 μmol |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10784737
|
Cytiva
27-2076-01 |
Flüssig | GTP, 100 mM-Lösung | 25 μmol |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10004164
|
Cytiva
27-2086-01 |
Flüssig | UTP, 100 mM-Lösung | 25 μmol |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10676505
|
Cytiva
27-2056-01 |
Flüssig | ATP, 100 mM-Lösung | 25 μmol |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Jede Charge wird auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, um den Erfolg Ihrer Anwendung zu gewährleisten
- Hohe Reinheit >98 % Triphosphat
Spezifikation
Flüssig | |
7,5 | |
≥ 98 % Triphosphat | |
Farblos |
Benutzerfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. | |
100 mM | |
25 μmol | |
In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung |