Learn More
Cytiva Hochreine rNTP-Lösungen
Zur Verwendung bei der In-vitro-Transkription oder für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. Cytiva Lifescience™ hochreine rNTP-Lösungen bieten benutzerfreundliche, zeitsparende Lösungen.
Marke:  Cytiva 27-2056-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10676505
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Jede einzelne Charge auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, damit der Erfolg bei der Anwendung sichergestellt werden kann
  • Hohe Reinheit: > 98 % Triphosphat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
7,5
100 mM
25 μmol
In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung
Benutzerfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern.
ATP, 100 mM-Lösung
≥ 98 % Triphosphat
Farblos
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Hochreine rNTP-Lösungen > 100 mM-Lösung; ATP; 25 μmol