Learn More
Trajan™ SuperFlex™ Nadelspritze
Entwickelt für die Hochdruck-Gasprobenahme
261.00 CHF - 274.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 23 G |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.37 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Produkttyp | Hochdruckspritze |
Menge | Je 1 |
Product Code | Brand | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Price | Quantity & Availability | ||||||
12977536
|
Trajan™
008170 |
Gauge: 23; AD: 0.63 mm; Spitzenausführung: Abgeschrägt |
261.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12987536
|
Trajan™
008171 |
274.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Entwickelt für die Hochdruck-Gasprobenahme (Nenndruck bis 500 psi)
- Ausgestattet mit einem gasdichten EIN/AUS-Ventil und einer Hochdruck-Messnadel 7 cm, 23 Gauge
Specifications
23 G | |
0.63 mm | |
Je 1 |
0.37 mm | |
Hochdruckspritze | |
1 ml |