Learn More
Trajan™ SuperFlex™ Nadelspritze
Entwickelt für die Hochdruck-Gasprobenahme
Marke:  Trajan™ 008171
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12987536
  • 274.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die Hochdruck-Gasprobenahme (Nenndruck bis 500 psi)
  • Ausgestattet mit einem gasdichten EIN/AUS-Ventil und einer Hochdruck-Messnadel 7 cm, 23 Gauge
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.63 mm
Hochdruckspritze
1 ml
0.37 mm
70 mm
Je 1
Seitliche Öffnung mit Hülse