Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Fläschchenvolumen (metrisch):
25 ml
3 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passt genau auf eine Platte mit einem Durchmesser von 135 mm
- Geeignet für Rundkolben verschiedener Größen
- Verhindert Bewegungen
- Schnelle Wärmeleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundkolben |
| Typ | Kolbenschüssel |
| Fläschchenvolumen (metrisch) | 25 ml |
| Beschichtung | Aluminium |
| Material | Aluminium |