Beschreibung
The HeLa Hypoxic/ Normoxic Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-Page |
| Tissue | Cervix |
| Menge | 2 Fläschchen |
| Lagerungspuffer | The protein lysate is prepared in 1X Laemmli sample buffer with BME. Boiling before loading is not necessary. |
| Zelluläre Fraktion | Hypoxic / Normoxic |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Nur für Forschungszwecke