missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-TORQUE Ultimate 100

Artikelnummer. 16625282 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16625282 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16625282 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016102004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2352.83 CHF
    2024.98 CHF / 1 Stück
    Sparen 327.85 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hei-TORQUE Value 100 is a overhead stirrer with a wide speed range (10 to 2000 rpm) and a maximum torque of 100 Ncm.

  • It can powerfully stir viscosities up to 60,000 mPas or volumes up to 50 liters (H2O).
  • The Hei-TORQUE Precision 100 offers, above all, the possibility of ramp programming, process monitoring (including timer function, torque trend display as a value), as well as the necessary equipment for documenting your application parameters.
  • Equipped with two interfaces - USB and RS232 - which give you the greatest flexibility to connect the device to a PC, a programmable logic controller (PLC) or an automation system such as LabManager.
  • Includes the free Hei-Control software for remote control of up to 4 devices via PC.
  • Performs every stirring task with minimal noise thanks to the latest engine technology. The safety-related start/stop touch-function serves to minimize the risk of unintentional switching on.
  • Suitable for use in fume hoods or as a drive for reactor super structures, the Hei-TORQUE Precision 100 has a quick-action chuck (quick chuck with safety ring) with a diameter of 10.5 mm, which can be combined with a large number of stirring tools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Ausführung
Drehmoment 100 Ncm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.