missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Ultimate 200 Package

Artikelnummer. 30280981 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
30280981 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30280981 Lieferant Heidolph Scientific Products GmbH Lieferanten-Nr. 5016202704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.70 CHF
    2620.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 485.31 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Delivers advanced overhead stirring for demanding laboratory applications

  • Each package contains a telescopic stand and a corresponding clamp to ensure ideal, ergonomic use on laboratory benches
  • Additional accessory parts that are meant to increase safety at work: the stirrer shaft guard
  • Included package components: Hei-TORQUE Ultimate 200 Telescopic stand, Clamp, Shaft guard
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 10 to 2000 rpm
Fassungsvermögen 50 L
Display Digital
Spannung 100/115/220/240 V
Steckertyp CH
Typ Overhead Stirrer Safety Setup with Stand
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.