missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Scientific Products GmbH Hei-TORQUE Safety Core Package

Artikelnummer. 30280978 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
30280978 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30280978 Lieferant Heidolph Scientific Products GmbH Lieferanten-Nr. 5016041704
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Delivers reliable overhead stirring for everyday laboratory applications

  • Each package contains a telescopic stand and a corresponding clamp to ensure ideal, ergonomic use on laboratory benches
  • Includes two accessory parts that are meant to increase safety at work: the stirrer shaft guard and the beaker holder
  • Included package components: Hei-TORQUE Core, Telescopic stand, Clamp Shaft guard, Beaker holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 20 to 2000 rpm
Fassungsvermögen 25 L
Display LCD
Spannung 100/115/220/240 V
Steckertyp CH
Typ Overhead Stirrer Safety Setup with Stand
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.