Learn More
Heidolph™ Hei-TORQUE Gold 1-Paket
Artikelnummer. 17333430 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Steckertyp Packungsgröße
17333430 230 V CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17333430 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016102904
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Paket umfasst Hei-TORQUE Precision, Teleskopstativ und Klemme.
  • Hei-TORQUE Precision 100
  • Teleskopgestell
  • Klemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Steckertyp CH-Ausführung