missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-TORQUE Expert 200

Artikelnummer. 17343430 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Steckertyp Packungsgröße
17343430 230 V CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17343430 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016201004
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

With Hei-TORQUE Value 200 you can optimally stir viscosities up to 100,000 mPas or volumes up to 50 liters.

  • With Hei-TORQUE Value 200 you can optimally stir viscosities up to 100,000 mPas or volumes up to 50 liters (H2O). Thanks to a wide speed range from 10 to 2000 rpm and a maximum torque of 200 Ncm, it works particularly powerful.
  • The laboratory stirrer Hei-TORQUE Value 200 performs every stirring task with minimal noise thanks to the latest engine technology. This laboratory stirrer is also very user-friendly in terms of operation and safety. The 2.4 inch display makes it very easy to set the application parameters and control the process (e.g. using the torque trend display). The safety-related start/stop touch-function serves to minimize the risk of unintentional switching on.
  • Suitable for use in fume hoods or as a drive for reactor super structures, the Hei-TORQUE Value 200 has a quick-action chuck (quick chuck with safety ring) with a diameter of 10.5 mm, which can be combined with a large number of stirring tools for the best stirring results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Ausführung
Drehmoment 200 Ncm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.