missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-TORQUE Core

Artikelnummer. 17303430 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17303430 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17303430 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5016041004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1222.82 CHF
    934.39 CHF / 1 Stück
    Sparen 288.43 CHF
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Heidolph's lightest overhead stirrer with a torque of 40 Ncm.

  • With a weight of 2.3 kg, the Hei-TORQUE Core is easier to carry than the other models and can be mounted on a stand and/or in various closed systems. However, this does not mean that this stirrer will be less powerful.
  • It is a model of selected functions and important safety features that provide tangible help with any stirring task. Above all, the Hei-TORQUE Core scores with its simple operation: The quick-action chuck (Quick Chuck) can be opened and closed very easily without a key. The 'Max' button allows you to reach the maximum speed of 2000 rpm in no time. Thanks to the display, you can keep an overview of all application parameters.
  • The Hei-TORQUE Core has a quick-action chuck with a diameter of 10.5 mm and can therefore be combined with a variety of stirring tools. To achieve the best possible homogeneity, it is suitable for viscosities up to 10,000 mPas or volumes up to 25 liters (H2O).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Ausführung
Drehmoment 40 Ncm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.