Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Expert
Hei-PLATE Sensor Advanced Package Expert includes everything needed for fast and precise heating.
1505.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Form Rund
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Steckertyp Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17951781
Unterlagen ansehen
Heidolph™
506-32151-04
CH 135 mm Durchm.
1505.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17941781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Heidolph™
506-31151-04
CH 145 mm Durchm.
1505.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert provides fast and precise heating without overshoot
  • For sample-friendly work
  • Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
  • Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor
  • Silicone protective cover for a longer lasting protection of your magnetic stirrer
Spezifikation
Spezifikation
Keramikbeschichtetes Aluminium
20 bis 300 °C
Rund
1
100 to 1400 rpm
CE, NRTL
230 V
Magnetic Stirring Hotplate
25 kg
20 L
3 Jahre
TFT
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Advanced Package Expert