Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core
Artikelnummer. 17991771 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17991771 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991771 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5061210004
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core wurde mit zwei Drehknöpfen ausgestattet, um einen direkten Zugriff auf die beiden Hauptfunktionen zu ermöglichen.
  • Speed and temperature are set using a scale
  • Maximum values are 1400 rpm and 300°C
  • Magnetic stirrer is very easy to use and is equipped with the most important safety features
  • Large safety distance between the heating plate and the control elements, as well as the optical residual heat indicator at temperatures >50°C, protect against burns
  • Heating function can be activated separately and is indicated by the LED button lighting up
  • Patented Kera-Disk™ footprint made of anodized aluminum, is chemical-resistant, scratch-proof, and has a diameter of 135 mm
  • Unique size makes it suitable for use with many accessories and samples on a small footprint
  • Material used also enables the fastest heating times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 230 V
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 20 bis 300 °C
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Form Rund
Max. Probenaufgabe 25 kg
Steckertyp CH
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 100 to 1400 rpm
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 299 x 168 x 101 mm
Zertifizierung/Konformität CE, NRTL
Display Analog