Learn More
Heidolph™ Hei-Connect mit Pt1000 Temperatursensor
Artikelnummer. 17343440 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17343440
Marke: Heidolph™ 5054008104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Hei-Connect combines gentle stirring (up to 1400 rpm) with a precise heating function (up to 300°C).
Rühren und Heizen bei vollständiger Kontrolle
In unserer bewährten Hei-PLATE Magnetrührer-Linie kombiniert der Hei-Connect schonende Rühr- (bis 1.400 U/min) mit präziser Heizfunktion (bis 300 °C). Einzigartig durch seine robuste Konstruktion und sichere Funktionalitäten hebt sich dieses Modell durch Zusatzfunktionen hervor, die Ihnen eine vollständige Kontrolle und eine unkomplizierte, akkurate Dokumentation Ihrer Prozessparameter ermöglichen.
Die einzigartige Kera-Disk™ Aufstellfläche ist chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz von vielen Zubehörteilen und Proben auf einem kleinen Footprint. Das eloxierte Aluminium, aus dem sie hergestellt ist, ermöglicht schnellste Aufheizzeiten.
Für das gradgenaue Einstellen Ihrer Wunschtemperatur verfügt der Magnetrührer Hei-Connect über eine digitale Anzeige. Die präzise Temperaturregelung ohne Überschwinger erfolgt über zwei auswählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperaturfühler Pt1000.
Zur Erleichterung der Prozesssteuerung und Dokumentation wurde der Hei-Connect mit einem Timer und einer RS 232-Schnittstelle ausgestattet. Dafür ist die kostenfreie Hei-Control Software im Lieferumfang enthalten.
  • Bei dieser Variante ist der Pt1000 Temperaturfühler enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Steckertyp CH-Ausführung