Learn More
HEATR3 Antibody, HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18613107 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18613107 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18613107 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318482H
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
HEATR3 Polyclonal specifically detects HEATR3 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HEATR3
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ20718, HEAT repeat containing 3, HEAT repeat-containing protein 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between between 25 and 75..
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55027
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus