Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
Marke:  Gestigkeit Harry SG4
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10330992
  • 1305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Serien- und Stativstab-Heizplatten
  • Die Heizplatten bestehen aus glatt verarbeitetem Gusseisen mit Dehnungsvertiefung für verzugsfreien Betrieb. Alle Gehäuseteile sind aus Edelstahl gefertigt und jede Einheit verfügt über eine Befestigungsvorrichtung für einen Stativstab.
  • Die Geräte sind für Dauerbetrieb entwickelt.
  • Regelung des Modells
    • Jede Einheit verfügt über einen Leistungsregler, der eine variable Einstellung der Heizleistung von 10 bis 100 % ermöglicht.
Spezifikation
Spezifikation
4
705 x 210 x 160 mm
Edelstahl
500 °C
2000 W
Heizplatte
230 V
Gussstahl
10,0 kg
50/60 Hz