Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Artikelnummer. 10005030
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 210 x 160 mm
355 x 210 x 160 mm
530 x 210 x 160 mm
705 x 210 x 160 mm
880 x 210 x 160 mm
1055 x 210 x 160 mm
Anzahl Positionen:
1
2
3
4
5
6
Wirkleistung:
500 W
1000 W
1.500 W
2000 W
2500 W
3000 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10005030
Marke: Gestigkeit Harry SG3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
  • Serien- und Stativstab-Heizplatten
  • Die Heizplatten bestehen aus glatt verarbeitetem Gusseisen mit Dehnungsvertiefung für verzugsfreien Betrieb. Alle Gehäuseteile sind aus Edelstahl gefertigt und jede Einheit verfügt über eine Befestigungsvorrichtung für einen Stativstab.
  • Die Geräte sind für Dauerbetrieb entwickelt.
  • Regelung des Modells
    • Jede Einheit verfügt über einen Leistungsregler, der eine variable Einstellung der Heizleistung von 10 bis 100 % ermöglicht.
Spezifikation
Gehäusematerial Stainless Steel
Deckplattenmaterial Gussstahl
Temperatur (metrisch) 500 °C
Gewicht (metrisch) 7.6 kg
Wirkleistung 1.500 W
Frequenz 50/60 Hz
Anzahl Positionen 3
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Abmessungen (L x B x H) 530 x 210 x 160 mm