Learn More
Heidolph™ Heat-On Multi-Well-Halterung
Artikelnummer. 10502984 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
260 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
10502984 260 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10502984 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058006000
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser einzigartige Heat-On Multi-Well Holder ist so konzipiert, dass er entweder einen oder zwei Einsätze für Flaschen aufnehmen kann und über ausgeschnittene Seiten zur Verwendung mit Zwei- oder Dreihalsflaschen verfügt. Außerdem können optional Sicherheitshebegriffe angebracht werden.
  • Dieser einzigartige Mehrfach-Well-Halter ist so konzipiert, dass er entweder einen oder zwei Einsätze für Kolben aufnehmen kann (nimmt nur einen 150-ml-Einsatz auf).
  • Die Einsätze sind für 10-ml-, 25-ml-, 50-ml-, 100-ml- und 150-ml-Kolben erhältlich.
  • Die Kolbeneinsätze verfügen außerdem über ausgeschnittene Seiten zur Verwendung mit Kolben mit zwei oder drei Hälsen und können mit den optionalen Sicherheitshebegriffen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Multi-Well-Halterung
Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperatur (metrisch) 260 °C
Typ Blockadapter
Material Fluoropolymer-Oberfläche