Beschreibung
- Die Heat-On Aufsätze sind für zwei 25 ml-, 50 ml- oder 100 ml-Rundkolben geeignet
- Die Multi-Well-Halterung kann zwei Heat-On Aufsätze gleichzeitig aufnehmen, wodurch mehrere Kombinationen möglich sind
- Um mit einem Temperaturfühler genau zu messen, befindet sich auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes eine kleine Bohrung.
- Kratzfeste und chemisch beständige Multi-Well-Halterung
- Sicherheitsgriffe sind optional und separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rundkolben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizbare Glasware |
| Enthält | Halter und 6 Einsätze |
| Temperatur (metrisch) | 260 °C |
| Beschichtung | PTFE |
| Material | Aluminium |