Learn More
Heidolph™ Paket Heat-On Multi-Well Basic .
Artikelnummer. 11701719 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Multi-Well-Basispaket mit Heat-On-Technologie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11701719 Multi-Well-Basispaket mit Heat-On-Technologie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11701719 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058130000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Heat-On Halterung
  • Enthält eine Multi-Well-Halterung und 3 Einsätze für kleine Rundkolben
    • Die Heat-On Einsätze sind für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Rundkolben geeignet
    • Die Multi-Well-Halterung kann maximal zwei Kolben gleichzeitig umschliessen.
  • Die maximale Temperatur für den Dauerbetrieb beträgt 260°°C.
    • Um dies mit einem Temperaturfühler genau zu messen, befindet sich auf einer Seite der Heat-On Halterung eine kleine Bohrung
  • Sicherheitsgriffe sind optional und separat erhältlich
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Multi-Well-Basispaket mit Heat-On-Technologie
Beschichtung Polymer
Material Aluminium