Learn More
Heidolph™ Heat-On Einsätze
Suitable for heating round bottom flasks
128.00 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 100/230 V |
---|---|
Beschichtung | Fluorpolymer, bestehend aus PTFE, PFA und FEP |
Material | Aluminium 6082 HE30 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11731659
|
Heidolph™
505-80061-00 |
10 ml |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10319943
|
Heidolph™
505-80062-00 |
25 mL |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10432915
|
Heidolph™
505-80065-00 |
150 mL |
210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10617974
|
Heidolph™
505-80063-00 |
50 mL |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- For optimal use it is recommended that you also purchase a Multi-Well holder and safety lifting handles
- The maximum temperature for continuous use is 260°C
- To measure this precisely with a temperature sensor, a small hole is provided on one side of the Heat-On Block
Spezifikation
100/230 V | |
Fluorpolymer, bestehend aus PTFE, PFA und FEP | |
Aluminium 6082 HE30 |