Learn More
Heidolph™ Heat-On Block
Código de producto. 10782224 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Tamaño de la unidad:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapazität (metrisch) unitSize
10782224 500 ml 1 Stück
10247733 250 ml 1 Stück
10483295 2000 ml 1 Stück
10297733 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10782224 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058006900
Verfügbar ab: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke.
  • Der hohe Temperaturbereich bietet uneingeschränkte Sicherheit für Anwendungen bis 260 °C.
  • Eine einzigartige PFA-Beschichtung auf dem Aluminium-Heat-On-Gehäuse ermöglicht eine hervorragende chemische Beständigkeit und eine lange Lebensdauer
  • Steuern Sie die Temperatur präzise innerhalb des Gefäßes oder am Heizblock mit einem Thermoelementanschluss, der die tatsächliche Blocktemperatur zurück zu Ihrer MR-Serie Heizplatte liefert
  • Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke
  • 1000 ml Wasser erhitzen sich 66 % schneller als herkömmliche Ölbäder.
  • Ein 150-ml-Kolben mit Wasser kocht in weniger als 11 Minuten.
  • Jeder Heat-On-Block ist ein eigenständiges Produkt, das direkt auf die Rührheizplatte gelegt werden kann
  • Zur Verwendung mit Multi-Well-Halterungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Mikrotiterplattenhalter
Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperatur (metrisch) 260 °C
Typ Blockadapter
Material Aluminium
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.