Learn More
Heidolph™ Heat-On Blöcke
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der hohe Temperaturbereich bietet unbegrenzte Sicherheit für Anwendungen bis zu 260 °C
- Eine einzigartige PFA-Beschichtung auf dem Aluminium-Heat-On-Gehäuse ermöglicht eine hervorragende chemische Beständigkeit und eine lange Lebensdauer
- Steuern Sie die Temperatur präzise innerhalb des Gefäßes oder am Heizblock mit einem Thermoelementanschluss, der die tatsächliche Blocktemperatur zurück zu Ihrer MR-Serie Heizplatte liefert
- Erhöhen Sie Ihren täglichen Arbeitsdurchsatz erheblich, und reduzieren Sie Ihre Prozesszeiten durch schnelles Wechseln der Heat-On-Blöcke
- 1000 ml Wasser erwärmt sich um 66 % schneller als herkömmliche Ölbäder
- 150 ml-Kolben mit Wasser kocht in weniger als 11 Minuten
- Jeder Heat-On-Block ist ein eigenständiges Produkt, das direkt auf die Rührheizplatte gelegt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Mikrotiterplattenhalter |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 500°F |
| Temperatur (metrisch) | 260 °C |
| Typ | Heat-On Block |
| Material | Aluminium |