Learn More
Buerkle™ UN-zugelassene HDPE-Flasche mit manipulationssicherem PR-Verschluss mit PTFE-Dichtung
UN-geprüft und zugelassen. Flasche aus HDPE, auslaufsicher, komplett mit manipulationssicherem PR-Verschluss mit PTFE-Versiegelung. Die Flaschen eignen sich hervorragend für Verpackungszwecke, Probennahme, Probenversand, Lagerung und Versand über den Postdienst.
6.30 CHF - 17.15 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17290564
|
Buerkle™
0304-0500 |
500 mL |
6.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17200574
|
Buerkle™
0304-2500 |
2500 mL |
17.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11896483
|
Buerkle™
0304-1000 |
1000 mL |
7.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Absolut auslaufsicher
- Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten
- Transparent
- Glockenförmige Kappen mit oder ohne Entgasung auf Anfrage
Spezifikation
Transparent | |
HDPE | |
Ja |