Learn More
Brady™ Mehrzweck-Endlos-Etiketten aus blickdichtem Polyester für raue Umgebungen, geeignet für M6/M7-Drucker
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
47.64 CHF - 53.87 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17898994
Unterlagen ansehen
Brady™
173228
M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
52.90 CHF
47.64 CHF / 1 Stück
Sparen 5.26 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17858194
Unterlagen ansehen
Brady™
174360
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
59.75 CHF
53.87 CHF / 1 Stück
Sparen 5.88 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
  • Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Ohne
Einseitig bedruckbar
Etikett
Nein
Rechteck
-70 bis +110 °C
0.076 mm
50 ft.
0,5 in.
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Weiß
Thermotransfer
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
50 ft.
-94 °F bis +230 °F
0,003 in.
50 ft. x 0,5 in.
15.24 m
12.7 mm