Learn More
Brady™ Mehrzweck-Endlos-Etiketten aus blickdichtem Polyester für raue Umgebungen, geeignet für M6/M7-Drucker
Polyesteretiketten mit dauerhaftem Klebstoff eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Solarmodulkennzeichnung.
Marke:  Brady™ 173228
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17898994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.90 CHF
    47.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.26 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Beschreibung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis 110 °C (-94 °F °bis 230 °F)
  • Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +110 °C
0.076 mm
50 ft.
0,5 in.
M7C-500-423
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
50 ft.
-94 °F bis +230 °F
0,003 in.
50 ft. x 0,5 in.
15.24 m
12.7 mm