missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HARS2 Antibody (OTI5H2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30144910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30144910 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30144910 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271739CL1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HARS2 Monoclonal antibody specifically detects HARS2 in Canine,Human,Monkey,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HARS2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5H2
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 6.1.1, EC 6.1.1.21, HARSLprobable histidyl-tRNA synthetase, mitochondrial, HARS-related, HARSRhistidine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), HisRS, histidine translase, Histidine--tRNA ligase, Histidine--tRNA ligase-like, histidyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), histidyl-tRNA synthetase-like, HO3histidine-tRNA ligase homolog
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human HARS2(NP_036340) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23438
Zielspezies Canine, Human, Monkey, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.