Learn More
Hanna Instruments™ Härtereagenz-Sets, für kolorimetrische Wassertests
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Härte-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Marke:  Hanna Instruments™ HI9375201
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773363
  • 185.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden entwickelt, um die gängigen Testmethoden für die kolorimetrische Bestimmung verschiedener Parameter der Wasserhärte zu befolgen. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
  • Verfügbare Reagenziensätze zur Bestimmung von:
    • Calciumhärte (mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien)
    • Calcium- und Magnesiumhärte (hoher Bereich)
    • Magnesium- und Gesamthärte
    • Gesamthärte (niedriger, mittlerer und/oder hoher Bereich)
  • Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
  • Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Calcium: Oxalatmethode, Magnesium: Calmagit-Methode
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer
50CA-Härte und 50 Mg-Härte (100 gesamt)
0 bis 400 mg/l Calciumhärte, 0 bis 150 mg/l Magnesiumhärte
Wassertestkit
Bestimmung Calcium- und Magnesiumhärte (hoher Bereich)
Tropfflaschen
1/Set
Kolorimetrische Bestimmung