Learn More
Hanna Instruments™ Härtereagenz-Sets, für kolorimetrische Wassertests
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Härte-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
183.00 CHF - 660.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Tests | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11705593
|
Hanna Instruments™
HI9373501 |
Gesamthärte-Bestimmung des mittleren Bereichs | 100 | 200 bis 050 mg/l als CaCO3 Gesamthärte |
188.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11773363
|
Hanna Instruments™
HI9375201 |
Bestimmung Calcium- und Magnesiumhärte (hoher Bereich) | 50CA-Härte und 50 Mg-Härte (100 gesamt) | 0 bis 400 mg/l Calciumhärte, 0 bis 150 mg/l Magnesiumhärte |
185.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11713263
|
Hanna Instruments™
HI9372003 |
Bestimmung der Calciumhärte | 300 | 0,00 bis 2,70 mg/l Calciumhärte |
660.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11753323
|
Hanna Instruments™
HI937350 |
Bestimmung Gesamthärte im niedrigen, mittleren und/oder hohen Bereich | 100 | 0 bis 250 mg/l, 200 bis 500 mg/l oder 400 bis 750 mg/l als Gesamthärte von CaCO3 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11783363
|
Hanna Instruments™
HI93735-00 |
Bestimmung der Gesamthärte im niedrigen Bereich | 100 | 0 bis 250 mg/l als CaCO3 Gesamthärte |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden entwickelt, um die gängigen Testmethoden für die kolorimetrische Bestimmung verschiedener Parameter der Wasserhärte zu befolgen. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Verfügbare Reagenziensätze zur Bestimmung von:
- Calciumhärte (mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien)
- Calcium- und Magnesiumhärte (hoher Bereich)
- Magnesium- und Gesamthärte
- Gesamthärte (niedriger, mittlerer und/oder hoher Bereich)
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
1/Set | |
Wassertestkit |