Learn More
Hanna Instruments™ Härtereagenz-Sets, für kolorimetrische Wassertests
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Härte-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Marke: Hanna Instruments™ HI937350
Additional Details : Gewicht : 3.06000kg
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden entwickelt, um die gängigen Testmethoden für die kolorimetrische Bestimmung verschiedener Parameter der Wasserhärte zu befolgen. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Verfügbare Reagenziensätze zur Bestimmung von:
- Calciumhärte (mit flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien)
- Calcium- und Magnesiumhärte (hoher Bereich)
- Magnesium- und Gesamthärte
- Gesamthärte (niedriger, mittlerer und/oder hoher Bereich)
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Bestimmung Gesamthärte im niedrigen, mittleren und/oder hohen Bereich | |
4 Tropfflaschen und 100 einzelne Pakete | |
1/Set | |
EEPA-empfohlene Methode 130.1 |
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer | |
100 | |
0 bis 250 mg/l, 200 bis 500 mg/l oder 400 bis 750 mg/l als Gesamthärte von CaCO3 | |
Wassertestkit |