Learn More
Technical Service Consultants™ Impföse aus hartem Kristall-Polystyrol
Use Technical Service Consultants™ Hard Crystal Polystyrene Inoculating Loop for general laboratory needs including plating and quick and accurate sample throughput.
104.00 CHF
Spezifikation
Material | Hartkristall-Polystyrol |
---|---|
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Produkttyp | Impföse |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12749875
|
Technical Service Consultants™
TS/4-A |
Beutel | Klar | |||||||
Beschreibung
- Cadmium-free pigments
- Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
- Shelf Life: 3 years
- 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Spezifikation
Hartkristall-Polystyrol | |
Steril | |
Ja | |
Impföse |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Technical Service Consultants™ Impföse aus hartem Kristall-Polystyrol