Learn More
Technical Service Consultants™ Impföse aus hartem Kristall-Polystyrol
Click to view available options
Verpackungsart:
Beutel
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Cadmium-free pigments
- Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
- Shelf Life: 3 years
- 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Volumen | 1 μl |
| Material | Hartkristall-Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Impföse |
| Menge | 1000/Packung |
| Verpackungsart | Beutel |