Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Nonsterile
Die transparenten Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Marke: Axygen™ TT-20-C-HTR
Additional Details : Gewicht : 4.10000kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Certified DNAse-, RNAse- and Pyrogen-safe
Spezifikation
20 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
For accurate sample delivery | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Non-Filtered | |
Clear | |
Non-ANSI | |
Rack | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |