Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Nonsterile
Die transparenten Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
163.00 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Non-Filtered |
---|---|
Sterilität | Non-sterile |
Farbe | Clear |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | Non-ANSI |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11344295
|
Axygen™
TT-200-C-HTR |
Durchsichtig | Nicht steril | 200 μ l | Gestell |
244.00 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11394295
|
Axygen™
TT-50-C-HTR |
Durchsichtig | Nicht steril | 50 μ l | Gestell |
244.00 CHF
2304 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11344285
|
Axygen™
TT-1000-C-HTR |
Durchsichtig | Nicht steril | 1000 μ l | Gestell |
163.00 CHF
1536 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11394285
|
Axygen™
TT-20-C-HTR |
Clear | Non-sterile | 20 μL | Rack |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Non-Filtered | |
Clear | |
Non-ANSI | |
Rack | |
Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
For accurate sample delivery | |
Automation, Round | |
Polypropylene |